Få mere at vide
Brady™ Hvide opløselige papiretiketter
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Aftagelig |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Etiketter |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |