Få mere at vide
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400
Artikelnummer. 12951335 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12951335 Medium Pakke med 50
12857310 4X-stor Pakke med 50
12931335 Lille Pakke med 50
12847310 3X-Large Pakke med 50
12921335 2X-stor Pakke med 50
12981325 Større Pakke med 50
12901335 X-Large Pakke med 50
12941335 Lille Pakke med 50
15351495 3X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12951335 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    1252.89 DKK / Pakke med 50
    Spare 847.11 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt. Series 4400 engangsbeskyttende laboratoriefrakke er antistatisk behandlet og kan bruges i lette opgaver.
  • Åndbart, letvægtsmateriale.
  • Designet til lette opgaver.
  • Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
  • Lynlås.
  • Antistatisk behandlet.
  • Elastiske manchetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Modstand Ikke-farlige væsker, Støv
Sømtype Serged
Størrelse (engelsk) Bryst 32 til 36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 81 til 91 cm
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori 1
Til brug med (applikation) Ikke-farlige væsker og støv
Inkluderer Indvendig lomme på bærerens venstre side (måler 13 H x 12 cm B)
Emballagetype Individuelt pakket