Beskrivelse
- Åndbart, letvægtsmateriale.
- Designet til lette opgaver.
- Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
- Lynlås.
- Antistatisk behandlet.
- Elastiske manchetter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriekittel |
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sømtype | Serged |
| Størrelse (engelsk) Bryst | 28 til 32 tommer. |
| Størrelse (metrisk) bryst | 71 til 81 cm |
| Vis mere |