Få mere at vide
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400
Artikelnummer. 12901335 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12901335 X-Large Pakke med 50
12857310 4X-stor Pakke med 50
12951335 Medium Pakke med 50
12931335 Lille Pakke med 50
12847310 3X-Large Pakke med 50
12921335 2X-stor Pakke med 50
12981325 Større Pakke med 50
12941335 Lille Pakke med 50
15351495 3X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12901335 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    1252.89 DKK / Pakke med 50
    Spare 847.11 DKK
    40% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt. Series 4400 engangsbeskyttende laboratoriefrakke er antistatisk behandlet og kan bruges i lette opgaver.
  • Åndbart, letvægtsmateriale.
  • Designet til lette opgaver.
  • Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
  • Lynlås.
  • Antistatisk behandlet.
  • Elastiske manchetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sømtype Serged
Størrelse (engelsk) Bryst 38 til 40 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 96 til 101 cm
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori 1
Til brug med (applikation) Ikke-farlige væsker og støv
Inkluderer Indvendig lomme på bærerens venstre side (måler 13 H x 12 cm B)
Emballagetype Individuelt indpakket