Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvide engangsryster/kuvøsebakker
Beskrivelse
Støt Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Blodkultursystem under rystning og inkubation ved brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Engangs shaker/inkubatorbakker. Signal Blood Culture System er et unikt manuelt mediesystem med én flaske designet til at detektere aerobe, anaerobe og mikroaerofile organismer.
Signal Blood Culture System (BC0100M) leveres komplet med blodkulturflasker fyldt med blodkulturmediet og vækstindikatorenheder. Inkubatorbakker kan bestilles separat, hvor det er nødvendigt.
En enkelt hvid disponibel shaker/inkubatorbakke kan rumme op til 10 flasker.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5/pakke |