Få mere at vide
Buerkle™ Hvid engangstang
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16515210 Shop alle Bürkle produkter
Tip stil:
Bred
Spids, vinklet
Spidse
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16515210
Brand: Buerkle™ 53780041
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangspincet er ideel til at gribe, løfte og flytte små genstande som fint væv eller faste prøver.
  • De riflede håndtag sikrer optimal og sikker håndtering samt præcist arbejde
  • Den lette plastpincet til engangsbrug giver mulighed for træthedsfrit arbejde
  • De renrumsfremstillede laboratorieassistenter opfylder de højeste standarder og forhindrer krydskontaminering eller urenheder i prøven, der undersøges
  • Laboratoriepincet er velegnet til kemiske, farmaceutiske eller kosmetiske anvendelser såvel som fødevareindustrien og videnskabelige anvendelser
  • Sterile pincet pakkes individuelt ind
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
  • Spids/vinklet spids: Engangstangen har fine, glatte, buede gribespidser. Forskellige materialer kan holdes og bearbejdes pålideligt med de spidse ender
  • Spids spids: Den anatomiske pincet har en lige spids, riflet på indersiden. Dette gør det muligt at gribe følsomme materialer pålideligt
  • Bred spids: Engangstangen har ender med en bred spids. Den brede spids er glat og stump. Det forhindrer materialet i at blive beskadiget, når det gribes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tip stil Spidse
nr. pr. pakke 100 (large pack)
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 130 mm
Produkttype Pincet
Sterilitet Ikke steril
Stil Standard