Få mere at vide
Coverguard™ Hvid heldragt 5M20
Beskrivelse
- CE PPE Kat. III
- Begrænset beskyttelse mod kemisk væskesprøjt
- Beskytter mod kemiske faste partikler i luften
- Antistatisk beskyttelse
- Hvid
- 55 g/m 2 SPP + mikroporøst filmstof
- Central lynlås med selvklæbende klap
- 3 pander elastisk hætte
- Elastik: talje, håndled med elastisk tommelfingerløkke, ankelstramning, sejl
- Selvklæbende hagerem
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | PPE |
| Farve | Hvid |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hætte type | Elastik med selvklæbende hagerem |
| Lukketype | Central lynlås med selvklæbende klap |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Belægning | Mikroporøs film |
| Vis mere |