Få mere at vide
Coverguard™ Hvid heldragt 5M20
Artikelnummer. 16382058
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16382058 Lille -
16392058 Medium -
16302068 Større Pakke med 25
16312068 X-Large -
16322068 2X-stor -
16332068 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16382058 Leverandør Coverguard™ Leverandørnr. 44301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyttende overtræksdragter fremstillet af laminerede mikroporøse film er effektive mod partikler og stænk af ikke-farlige kemiske væsker. Fordampningen af vanddamp giver større bærekomfort. Elastisk hætte, talje, håndled og ankler forhindrer tøjet i at køre op under bevægelse.
  • CE PPE Kat. III
  • Begrænset beskyttelse mod kemisk væskesprøjt
  • Beskytter mod kemiske faste partikler i luften
  • Antistatisk beskyttelse
  • Hvid
  • 55 g/m 2 SPP + mikroporøst filmstof
  • Central lynlås med selvklæbende klap
  • 3 pander elastisk hætte
  • Elastik: talje, håndled med elastisk tommelfingerløkke, ankelstramning, sejl
  • Selvklæbende hagerem
Tekniske data
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale PPE
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hætte type Elastik med selvklæbende hagerem
Lukketype Central lynlås med selvklæbende klap
Sterilitet Ikke steril
Belægning Mikroporøs film
Rygstil Elastisk
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE PPE Kat. III, EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6; DA ISO 13982-1:2004 + A1:2020 Type 5; EN 1149-5:2008