Få mere at vide
Coverguard™ Hvid heldragt 5M20
Beskrivelse
- CE PPE Kat. III
- Begrænset beskyttelse mod kemisk væskesprøjt
- Beskytter mod kemiske faste partikler i luften
- Antistatisk beskyttelse
- Hvid
- 55 g/m 2 SPP + mikroporøst filmstof
- Central lynlås med selvklæbende klap
- 3 pander elastisk hætte
- Elastik: talje, håndled med elastisk tommelfingerløkke, ankelstramning, sejl
- Selvklæbende hagerem
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | PPE |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Central lynlås med selvklæbende klap |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Belægning | Mikroporøs film |
| Rygstil | Elastisk |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE PPE Kat. III, EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6; DA ISO 13982-1:2004 + A1:2020 Type 5; EN 1149-5:2008 |