Få mere at vide
Nitritex™ Hvid heldragt, XS
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12727196
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12727196 X-Small Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 12727196 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BDCHTXS
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Renrumskompatibel, ikke-steril overtræksdragt
Manchetter og ankler ISO Klasse 4 renrumskompatibel lynlås med selvklæbende dækklap, Type 5 & 6 White XS BioClean-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse X-Small
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Størrelse (metrisk) bryst 76 til 84 cm
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer