Få mere at vide
Nitritex™ Hvid heldragt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15248128
Skift visning
Størrelse:
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15248128 X-Large Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15248128 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BDCHTXL
Forventet forsendelse: 11-12-2026
De BioClean-D™ overall med hætte er en engangsbeklædning med lynlås foran med beskyttende flap, elastisk hætte, ryg, manchetter og ankler og tommelfingerstropper for at sikre et sikkert hold. De BioClean-D overtræk giver enestående komfort og beskyttelse, selv ved håndtering af cellegift
Manchetter og ankler ISO Klasse 4 renrumskompatibel lynlås med klæbende dæksel, Type 5 og 6 Hvid XL BioClean-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastisk
Manchet stil Elastik, Fingerløkker
Hals stil Hætte
Hætte type Elastisk
Lukketype 2-vejs lynlås med forseglet stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Antistatisk
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)