Få mere at vide
Nitritex™ Hvid heldragt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15258128
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
Artikelnummer. Størrelse
15258128 2X-stor
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15258128 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BDCHT2XL
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
De BioClean-D™ overall med hætte er en engangsbeklædning med lynlås foran med beskyttende flap, elastisk hætte, ryg, manchetter og ankler og tommelfingerstropper for at sikre et sikkert hold. De BioClean-D overtræk giver enestående komfort og beskyttelse, selv ved håndtering af cellegift
Manchetter og ankler ISO Class 4 renrumskompatibel lynlås med klæbende dæksel, Type 5 og 6 White 2XL BioClean-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastisk
Manchet stil Elastik, Fingerløkker
Hals stil Hætte
Hætte type Elastisk
Lukketype 2-vejs lynlås med forseglet stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Antistatisk
Størrelse (metrisk) bryst 116 til 124 cm
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)