Få mere at vide
Azpack™ Bomuld, Absorberende
Artikelnummer. 12356477
Skift visning
Vægt (metrisk):
500 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
12356477 500 g Hver
1 options
Artikelnummer. 12356477 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12356477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 DKK
    153.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.61 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Test absorberingsevnen ved at placere en teskefuld vand i hulen af en bomuld. Azpack™ Vat, Absorberende er BP kvalitet.
  • 100% blegede bomuldsskiver
  • BP kvalitet
  • 1 rulle er cirka 3,5 mx 325 mm (L x B)
  • 500 g pr rulle
Tekniske data
Produkttype Absorberende bomuld
Materiale Bleget bomuld
Grad BP kvalitet
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 500 g