Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvid og sort 384-brønd Immuno Plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4555270
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10385991 Hvid Pakke med 30
10395991 Sort Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385991 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 460372
Læg i indkøbskurv
Edge
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays med disse hvide og sorte 384-brønds immunplader.
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays med Thermo Scientific™ Hvid og sort 384-brønd Immuno Plader. Ideel til ELISA og bindingsassays er disse plader kompatible med almindelige instrumenter. De tilbyder lot-to-lot-pålidelighed og godt-til-brønd-reproducerbarhed for optimale resultater.
Funktioner:
  • Plade har SBS fodaftryk, passer til standardudstyr og fås med fladbundede brønde
  • Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
  • Plade tilbydes som sort eller hvid for optimalt valg af påføringstype
  • Certificeret binding giver homogenitet/reproducerbarhed.
Hvid:
  • Maksimal refleksion/minimum autofluorescens og autoluminescens
Sort:
  • Minimerer krydstale, tilbagespredt lys og baggrund ved fluorescensaflæsning
Kompatibel med:
Låg til Thermo Scientific MicroWell plader, tætningstape og åndbar membran
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Hydrofil
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kemiluminescens
Array 16 x 24
Emballage 30 sager
Farve Hvid
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Firkantet, flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Fluorescens og luminescens
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design F384