Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvid og sort 384-brønd Immuno Plader
Beskrivelse
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays med Thermo Scientific™ Hvid og sort 384-brønd Immuno Plader. Ideel til ELISA og bindingsassays er disse plader kompatible med almindelige instrumenter. De tilbyder lot-to-lot-pålidelighed og godt-til-brønd-reproducerbarhed for optimale resultater.
Funktioner:
- Plade har SBS fodaftryk, passer til standardudstyr og fås med fladbundede brønde
- Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
- Plade tilbydes som sort eller hvid for optimalt valg af påføringstype
- Certificeret binding giver homogenitet/reproducerbarhed.
Hvid:
- Maksimal refleksion/minimum autofluorescens og autoluminescens
Sort:
- Minimerer krydstale, tilbagespredt lys og baggrund ved fluorescensaflæsning
Kompatibel med:
Låg til Thermo Scientific MicroWell plader, tætningstape og åndbar membran
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Hydrofil |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 30 Sager, 10 Pk. |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Vis mere |