Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvid og sort 384-brønd Immuno Plader
Description
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays med Thermo Scientific™ Hvid og sort 384-brønd Immuno Plader. Ideel til ELISA og bindingsassays er disse plader kompatible med almindelige instrumenter. De tilbyder lot-to-lot-pålidelighed og godt-til-brønd-reproducerbarhed for optimale resultater.
Funktioner:
- Plade har SBS fodaftryk, passer til standardudstyr og fås med fladbundede brønde
- Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
- Plade tilbydes som sort eller hvid for optimalt valg af påføringstype
- Certificeret binding giver homogenitet/reproducerbarhed.
Hvid:
- Maksimal refleksion/minimum autofluorescens og autoluminescens
Sort:
- Minimerer krydstale, tilbagespredt lys og baggrund ved fluorescensaflæsning
Kompatibel med:
Låg til Thermo Scientific MicroWell plader, tætningstape og åndbar membran
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
Spécification
Spécification
| Bindende Ejendom | Hydrofil |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 30 sager |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.