Få mere at vide
Dostmann Electronic Hvid AAA Battery Timer III Triple Time
Denne 3-kanals-kort periode timer med et kort display og en driftstemperatur mellem 0 og er uundværlig for laboratorier.
Brand: Dostmann Electronic 5020-0377
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Nedtælling/op 99 timer, 59 minutter 59 sekunder, lommeklip, magnet
- Triple timer med stort display
- 3-kanals kort periode timer
- Uundværlig til laboratorier
- Angiver tre separate tidspunkter samtidigt, måleområde: 1 sek. til 20 timer
- Stopursfunktion, integreret quartz ur, leveres med magnet og clips
- Driftstemperatur: 0 til 50 °C
- Batteri 1,5V AAA inklusive
- Mål (B x H x D): 71 x 88 x 24 mm
- Vægt: 115g
Tekniske data
Timer III Triple Time | |
1 sek. | |
AAA | |
115 g | |
1 hver |
1 sek. til 20 timer. | |
3 | |
Hvid | |
Til fødevarer, laboratorier, uddannelse, hobbyapplikationer |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Dostmann Electronic Hvid AAA Battery Timer III Triple Time > Vægt: 115g
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion