Få mere at vide
Dostmann Electronic Hvidt AAA batteri digital timer II
Robust, pålidelig elektronisk timer og stopur med stort display og 10-tasters indstilling, der tæller op eller ned fra 10 timer til 1 sekund.
Brand: Dostmann Electronic 5020-0389
Beskrivelse
- Kort periode timer
- Elektronisk timer og stopur med stort display og 10-taster indstilling. Tæller op eller ned fra 10 timer til 1 sekund.
- Med lommeclips, bænkstativ, magnetisk fastgørelse og AAA 1,5V batteri.
- Mål (B x H x D): 60 x 70 x 25 mm
- Vægt: 95g
Tekniske data
Digital timer II | |
1 sek. | |
Hvid | |
Til fødevarer, laboratorier, uddannelse, hobbyapplikationer |
1 sek. til 10 timer. | |
AAA | |
95 g | |
1 hver |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Dostmann Electronic Hvidt AAA batteri digital timer II > Vægt: 95g
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion