Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvid 96-brønd Immuno Plader
Beskrivelse
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays, f.eks ELISA og bindingsassays, med Thermo Scientific™ Hvid 96-brønd Immuno Plader. Disse plader, som er kompatible med almindelige instrumenter, leverer optimale resultater, lot-to-lot pålidelighed og godt-til-brønd reproducerbarhed.
Funktioner
- Plade har SBS fodspor— passer til standardudstyr
- Fås med flad- eller rundbundede brønde
- Valg af tre overfladetyper for optimal binding
- Certificeret bindingshomogenitet/reproducerbarhed
Valg af overflade:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
- Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
- Thermo Scientific Microfluor 2 og Microlite 2+ er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
Hvid:
- Giver maksimal refleksion
- Minimum autofluorescens og autoluminescens
Kompatibel med:
Låg til Thermo Scientific MicroWell plader, tætningstape og åndbar membran
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Hydrofobisk |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 50 Sager, 25 Pk. |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Plast |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |