Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvid 96-brønd Immuno Plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10396181
Skift visning
Well Shape:
Rund, flad bund (F-brønd)
Overfladebehandling:
MaxiSorp
Microfluor 1
Microfluor 2
Microlite 1+
Microlite 2+
PolySorp
Universal binding
Volumen (metrisk) Virker:
280μ l
330μ l
350μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 80
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape Overfladebehandling Volumen (metrisk) Virker Pakningsstørrelse
10396181 Rund, flad bund (F-brønd) MaxiSorp 350μ l Pakke med 80
10020581 Rund, flad bund (F-brønd) PolySorp 350μ l Pakke med 80
11982607 Rund, flad bund (F-brønd) Microlite 1+ 280μ l Pakke med 50
10190725 Rund, flad bund (F-brønd) Microlite 2+ 280μ l Pakke med 50
10415985 Rund, flad bund (F-brønd) Microfluor 1 280μ l Pakke med 50
11952984 Rund, flad bund (F-brønd) Microfluor 2 280μ l Pakke med 50
10537205 Rund, flad bund (F-brønd) Universal binding 330μ l Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10396181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 436110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00 DKK
    2588.92 DKK / Pakke med 80
    Spare 1871.08 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays som ELISA og bindingsassays med disse hvide immunplader med 96 brønde.
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays, f.eks ELISA og bindingsassays, med Thermo Scientific™ Hvid 96-brønd Immuno Plader. Disse plader, som er kompatible med almindelige instrumenter, leverer optimale resultater, lot-to-lot pålidelighed og godt-til-brønd reproducerbarhed.
Funktioner
  • Plade har SBS fodspor— passer til standardudstyr
  • Fås med flad- eller rundbundede brønde
  • Valg af tre overfladetyper for optimal binding
  • Certificeret bindingshomogenitet/reproducerbarhed
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
  • Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
  • Thermo Scientific Microfluor 2 og Microlite 2+ er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
Hvid:
  • Giver maksimal refleksion
  • Minimum autofluorescens og autoluminescens
Kompatibel med:
Låg til Thermo Scientific MicroWell plader, tætningstape og åndbar membran
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Hydrofil
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Fluorescens
Array 8 x 12
Emballage 80 sager
Farve Hvid
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 350μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Fluorescens og luminescens
nr. pr. sag 80
nr. pr. pakke 10
Mængde 80/Cs.
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)