Få mere at vide
Whirl-Pak™ Write-On Stand-Up Thio Prøvepose
Artikelnummer. p-9012006 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Tykkelse (engelsk):
2,5 mio
3 mil
Længde (engelsk):
7,25 tommer.
9 tommer
Kapacitet (engelsk):
4 oz.
10 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (engelsk) Længde (engelsk) Kapacitet (engelsk) Pakningsstørrelse
30281137 2,5 mio 7,25 tommer. 4 oz. -
11757954 2,5 mio 7,25 tommer. 4 oz. Pakke med 100
11787954 3 mil 9 tommer 10 oz. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30281137 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. B01402WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Posen står helt op af sig selv og indeholder 10 mg aktiv natriumthiosulfat for at neutralisere klor i vandprøver.
  • En særlig kile i bunden af posen flader ud, når der hældes vand i posen, hvilket gør, at den kan stå helt op af sig selv.
  • Der er ikke brug for stativ eller anden holder for at holde posen oprejst.
  • Glem at vaske og sterilisere glasflasker og bortskaffe dyre flasker.
  • Steril og ubrydelig
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Tape og Wire
Farve Ryd med hvid blok
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Fyld volumen 4 oz.
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 100/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plast
Mængde 100/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylenoxidgas
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 2,5 mio
Dimensioner (L x B) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer)
Længde (engelsk) 7,25 tommer.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Produkttype Flydende prøvepose
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 mL
Længde (metrisk) 18.5 cm
Bredde (metrisk) 7.5 cm
Tykkelse (metrisk) 0.064 mm