Få mere at vide
Whirl-Pak™ Write-On Stand-Up Thio Sample Bag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11787954 Shop alle Whirl-Pak produkter
Tykkelse (engelsk):
2,5 mio
3 mil
Længde (engelsk):
7,25 tommer.
9 tommer
Kapacitet (engelsk):
4 oz.
10 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11787954
Brand: Whirl-Pak™ B01403WA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bag stands up completely by itself and contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
  • A special gusset on the bottom of the bag flattens out when water is put in the bag, allowing it to stand up completely by itself.
  • No rack or other holder is needed to keep the bag upright.
  • Forget washing and sterilizing glass bottles and disposing of expensive vials.
  • Sterile and unbreakable
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 10 oz.
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Lukketype Tape og Wire
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Fyld volumen 10 oz.
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 100/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plastic
Mængde 100/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 tommer)
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 11.5 cm
Produkttype Liquid Sample Bag