Få mere at vide
Whirl-Pak™ Write-On Stand-Up Thio Sample Bag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11757954 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Tykkelse (engelsk):
2,5 mio
3 mil
Længde (engelsk):
7,25 tommer.
9 tommer
Kapacitet (engelsk):
4 oz.
10 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (engelsk) Længde (engelsk) Kapacitet (engelsk) unitSize
11757954 2,5 mio 7,25 tommer. 4 oz. Pakke med 100
30281137 2,5 mio 7,25 tommer. 4 oz. -
11787954 3 mil 9 tommer 10 oz. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11757954 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. B01402WA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bag stands up completely by itself and contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
  • A special gusset on the bottom of the bag flattens out when water is put in the bag, allowing it to stand up completely by itself.
  • No rack or other holder is needed to keep the bag upright.
  • Forget washing and sterilizing glass bottles and disposing of expensive vials.
  • Sterile and unbreakable
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Tape og Wire
Farve Ryd med hvid blok
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Fyld volumen 4 oz.
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 100/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plastic
Mængde 100/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 2,5 mio
Dimensioner (L x B) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer)
Længde (engelsk) 7,25 tommer.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Produkttype Liquid Sample Bag
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 mL
Længde (metrisk) 18.5 cm
Bredde (metrisk) 7.5 cm
Tykkelse (metrisk) 0.064 mm