Få mere at vide
Nasco Whirl-Pak™ Write-On Prøveposer
Artikelnummer. 11714834 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
207 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11714834 207 ml Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11714834 Leverandør Nasco Leverandørnr. B01489WA
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Hvid, skrive-på-strimmel gør prøveidentifikation lettere og mere bekvem.
  • Hvid strimmel kan skrives på med en almindelig kuglepen, blyant eller tusch
  • Kapaciteten måles i fluid ounces, når posen er lukket, og tappen er foldet over tre gange
  • Poser kan fryses til enhver temperatur, selv flydende nitrogen; omhyggelig håndtering påkrævet efter frysning
  • Alle poser steriliseres efter fremstilling
Bemærk: Volumen og dimensioner er omtrentlige. Poser bør ikke bruges ved temperaturer over 180 °F, 82 °C.
Tekniske data
Farve Hvid
Mængde 500,-/æske
Tykkelse (engelsk) 2,50 mio
Dimensioner (L x B) 18 x 9,5 cm (7 x 3,75 tommer)
Produkttype Prøvepose
Kapacitet (engelsk) 7 oz.
Kapacitet (metrisk) 207 ml
Tykkelse (metrisk) 0.064 mm