Få mere at vide
Whirl-Pak™ Poser af polyethylen
Artikelnummer. 11781806 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
115 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11781806 115 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11781806 Leverandør Whirl Pak Leverandørnr. B01418WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3258.90 DKK
    1239.17 DKK / Pakke med 500
    Spare 2019.73 DKK
    61% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Whirl-Pak sort pose 532mL 115x230mm steril 500stk 115x230mm 18oz FDA godkendt materiale til lysfølsomme prøver med skrive-på strimmel
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (applikation) Lysfølsomme prøver
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 115 mm