Få mere at vide
Whirl-Pak™ Standard Write-On Prøveposer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4390650 Shop alle Whirl-Pak produkter
Dimensioner (L x B):
38 x 25,4 cm (15 x 10 tommer)
50,8 x 25,4 cm (20 x 10 tommer)
50,8 x 38 cm (20 x 15 tommer)
Kapacitet (engelsk):
92 oz.
123 oz.
184 oz.
Kapacitet (metrisk):
2721 ml
3637 ml
5441 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Artikelnummer. 11731796
Brand: Whirl-Pak™ B01445WA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvid, skrive-på-strimmel gør prøveidentifikation lettere og mere bekvem.
  • Lukkefligen har en rund og en flad wire for at sikre, at posen lukkes sikkert
  • Fold tappen stramt over 4 til 5 gange, når den lukkes
  • Volumenmålinger er omtrentlige
  • Hvid, skrive-på-strimmel gør prøveidentifikation lettere og mere bekvem
  • Papirlignende finish eliminerer blækudtværing og giver overflade til ethvert skriveredskab
  • Steriliseret
  • Bemærk: Bør ikke bruges ved temperaturer over 82 °C
  • Poser kan fryses til enhver temperatur, selv flydende nitrogen
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 92 oz.
Kapacitet (metrisk) 2721 ml
Lukketype Afsluttende fane
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Passer til store prøver og eliminerer reduktion i mindre stykker
Inkluderer Hvid, skrive-på strimmel
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Fyld volumen 92 oz.
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 250/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plastic
Mængde 250/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Dimensioner (L x B) 38 x 25,4 cm (15 x 10 tommer)
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 25.4 cm
Produkttype Prøvetaske i kæmpe størrelse