Få mere at vide
Whirl-Pak™ Standard Write-On Prøveposer
Artikelnummer. 11751796 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
38 x 25,4 cm (15 x 10 tommer)
50,8 x 25,4 cm (20 x 10 tommer)
50,8 x 38 cm (20 x 15 tommer)
Kapacitet (engelsk):
92 oz.
123 oz.
184 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Kapacitet (engelsk) Pakningsstørrelse
11751796 50,8 x 38 cm (20 x 15 tommer) 184 oz. Pakke med 100
11731796 38 x 25,4 cm (15 x 10 tommer) 92 oz. Pakke med 250
11741796 50,8 x 25,4 cm (20 x 10 tommer) 123 oz. Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11751796 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. B01447WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2619.80 DKK
    830.54 DKK / Pakke med 100
    Spare 1789.26 DKK
    68% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hvid, skrive-på-strimmel gør prøveidentifikation lettere og mere bekvem.
  • Lukkefligen har en rund og en flad wire for at sikre, at posen lukkes sikkert
  • Fold tappen stramt over 4 til 5 gange, når den lukkes
  • Volumenmålinger er omtrentlige
  • Hvid, skrive-på-strimmel gør prøveidentifikation lettere og mere bekvem
  • Papirlignende finish eliminerer blækudtværing og giver overflade til ethvert skriveredskab
  • Steriliseret
  • Bemærk: Bør ikke bruges ved temperaturer over 82 °C
  • Poser kan fryses til enhver temperatur, selv flydende nitrogen
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Afsluttende fane
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Passer til store prøver og eliminerer reduktion i mindre stykker
Inkluderer Hvid, skrive-på strimmel
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Fyld volumen 184 oz.
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 100/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plast
Mængde 100/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylenoxidgas
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Dimensioner (L x B) 50,8 x 38 cm (20 x 15 tommer)
Længde (engelsk) 20 tommer
Bredde (engelsk) 15 tommer
Produkttype Prøvetaske i kæmpe størrelse
Kapacitet (engelsk) 184 oz.
Kapacitet (metrisk) 5441 ml
Længde (metrisk) 50.8 cm
Bredde (metrisk) 38 cm
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm