Beskrivelse
Hvid, skrive-på-strimmel gør prøveidentifikation lettere og mere bekvem.
- Lukkefligen har en rund og en flad wire for at sikre, at posen lukkes sikkert
- Fold tappen stramt over 4 til 5 gange, når den lukkes
- Volumenmålinger er omtrentlige
- Hvid, skrive-på-strimmel gør prøveidentifikation lettere og mere bekvem
- Papirlignende finish eliminerer blækudtværing og giver overflade til ethvert skriveredskab
- Steriliseret
- Bemærk: Bør ikke bruges ved temperaturer over 82 °C
- Poser kan fryses til enhver temperatur, selv flydende nitrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Afsluttende fane |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Passer til store prøver og eliminerer reduktion i mindre stykker |
| Inkluderer | Hvid, skrive-på strimmel |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Fyld volumen | 92 oz. |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |