Få mere at vide
Whirl-Pak™ Carrying Racks Compartment
Artikelnummer. p-32439 Shop alle Whirl-Pak produkter
Array:
2 x 3
Dimensioner (L x B x H):
23,5 x 35 x 11,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11756965
Brand: Whirl-Pak™ B01048WA
For transporting and using sample-filled bags in laboratories.
For transporting and using sample-filled bags in laboratories.
  • Coated wire racks stand up to many lab materials
  • Double grid rack with second horizontal bar below top bar prevents bags from slipping sideways
  • 01-812-5G can be used for plate incubation by turning it on one side
  • Autoclavable
Tekniske data
Produkttype Sample Bag Carrying Rack
Array 2 x 3
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue
Holder Bags
Materiale Coated Wire
Stillinger 6
Form Rectangular
Hylder None
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mængde 1 Ea.
Dimensioner (L x B x H) 23,5 x 35 x 11,4 cm
Længde (metrisk) 23.5 cm
Længde (engelsk) 9.25 in.
Bredde (metrisk) 35 cm
Bredde (engelsk) 13.75 in.
Højde (metrisk) 11.4 cm
Højde (engelsk) 4.5 in.