Få mere at vide
Whirl-Pak™ Bærestativ
Artikelnummer. 11756965 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Array:
2 x 3
Dimensioner (L x B x H):
23,5 x 35 x 11,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Array Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11756965 2 x 3 23,5 x 35 x 11,4 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11756965 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. B01048WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    331.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 673.70 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Til transport og brug af poser fyldt med prøver i laboratorier.
Til transport og brug af poser fyldt med prøver i laboratorier.
  • Belagte trådstativer kan tåle mange laboratoriematerialer
  • Dobbelt gitterstativ med anden horisontal stang under øverste bjælke forhindrer poser i at glide sidelæns
  • 01-812-5G kan bruges til pladeinkubation ved at dreje den på den ene side
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Tasker
Materiale Coated tråd
Stillinger 6
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 1 hv.
Dimensioner (L x B x H) 23,5 x 35 x 11,4 cm
Længde (metrisk) 23.5 cm
Længde (engelsk) 9,25 tommer
Bredde (engelsk) 13,75 tommer
Højde (engelsk) 4,5 tommer
Produkttype Prøvetaske-bærestativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 11.4 cm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 35 cm