Få mere at vide
WHI-P180, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490256 2 mg
16459357 5 mg
16422887 50 mg
16406818 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490256 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15769
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress WHI-P180 (Janex 3) is a multi-kinase inhibitor; inhibits RET, KDR and EGFR with IC50s of 5 nM, 66 nM and 4 μM, respectively.
WHI-P180 (Janex 3) is a multi-kinase inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WHI-P180
CAS 211555-08-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15N3O3
Mængde 2 mg
Synonym Janex 3
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (84.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(O)=C3)=C2C=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 297.31
Formel vægt 297.31
Procent renhed 99.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease