Få mere at vide
STEMCELL Technologies WHI-P154
Artikelnummer. 17150242
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
17150242 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17150242 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 73552
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
JAK/STAT pathway inhibitor; Inhibits JAK3
  • WHI-P154 is an inhibitor of Janus kinase 3 (JAK3) with IC50 values of 28 and 128 μM against human and mouse proteins, respectively (Sudbeck et al.) It has also been reported to show significant inhibition of other kinases, including epidermal growth factor receptor (EGFR) in the nanomolar range (Changelian et al.; Uckun et al.) No significant inhibition of JAK1 or JAK2 has been observed (Sudbeck et al.)
Tekniske data
CAS 211555-04-3
Synonym JAK3 Inhibitor II; Janus-Associated Kinase 3 Inhibitor II
Mængde 10 mg
Molekylær formel C16H14BrN3O3
Renhed ≥98%