Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Krukker med bred mund og påsat hvid PP-hætte
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Polypropylen
- Kemisk resistent
- Skruelåg: 58-400
- Hvid
- 4 oz. (125 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 2,09 tommer. |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 68 mm |
| Vis mere |