Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvid polypropylen skruelåg til glasflasker og hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
15-425
18-400
24-400
Liner materiale:
PTFE/Silicone
PTFE/polyethylen
Polyethylenskum
Polyvinyl
nr. pr. sag:
144/Cs.
200/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Beskrivelse
- Fås med forskellige foringer (PTFE/silicone, opskummet polyethylen, polyvinyl, PTFE-belagt opskummet polyethylen)
- Med valg af åben eller lukket top
Hætter med PTFE/silikoneforing:
- Giver varmebestandighed
- Glas fyldt
- Velegnet til EPA prøver
- Kemisk resistent
- Tæt forsegling
- Med fugtspærre
- Velegnet til milde syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier og vandige produkter
- Kemisk resistent
- Giver sammentrykkelighed og tætningsegenskaber
- Velegnet til kemikalier med høj renhed, stærke syrer og opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 200/Cs. |
| Liner materiale | PTFE/Silicone |
| Halsfinish | 24-400 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | EPA hætteglas af glas |