Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvid polypropylen skruelåg med bundet PTFE Faced silikoneforing til E-Z Ex-Traction™ Hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
22-400
24-400
nr. pr. sag:
100 c.
1000 kr.
250 c.
500 kr.
nr. pr. pakke:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 100 c. |
| nr. pr. pakke | 100/Cs. |
| Halsfinish | 22-400 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | 10 ml hætteglas |
| Lukke liner | PTFE/Silicone |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |