Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvid polypropylen skruelåg med bundet PTFE Faced silikoneforing til E-Z Ex-Traction™ Hætteglas
Artikelnummer. 10212463 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
22-400
24-400
nr. pr. sag:
100 c.
1000 kr.
250 c.
500 kr.
nr. pr. pakke:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10212463
Brand: DWK Life Sciences W240835
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE-beklædt silikoneforing ideel til opbevaring og indeslutning af flygtige opløsningsmidler, følsomme forbindelser eller ætsende kemikalier
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500 kr.
nr. pr. pakke 500/Cs.
Halsfinish 22-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) 10 ml hætteglas
Lukke liner PTFE/Silicone