Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylen Open-Top Caps m/PTFE Faced Silikone Liners til E-Z Ex-Traction™ Hætteglas
Artikelnummer. 10725373 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
22-400
24-400
nr. pr. sag:
100 c.
1000 kr.
250 c.
500 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10725373
Brand: DWK Life Sciences W240840
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til opbevaring og indeslutning af flygtige opløsningsmidler, følsomme forbindelser eller ætsende kemikalier
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 250 c.
nr. pr. pakke 250/Cs.
Halsfinish 13-425
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Glasflaske eller hætteglas
Lukke liner PTFE/Silicone