Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med PTFE-beklædte skumpolyethylenforinger
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Fremragende til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
- PTFE-belagt skummet polyethylenforing giver kemisk resistens mod kemikalier med høj renhed, stærke syrer og opløsningsmidler
- Polyethylenskum giver kompressibilitet og pålidelige forseglingsegenskaber
- Egnet til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
- Kompatibel med glasflasker og hætteglas
- Hvid polypropylen skruehættekonstruktion
- Fås i flere GPI-kapsle-finishstørrelser for at passe til en række flaske- og flaskehals-finish
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 72 Cs. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Liner materiale | PTFE/polyethylen |
| Halsfinish | 53-400 |
| Til brug med (udstyr) | Glasflaske eller hætteglas |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |