Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med PTFE-beklædte skumpolyethylenforinger
Artikelnummer. 11794219 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Halsfinish:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Liner materiale:
PTFE/polyethylen
Polyethylenskum
Materiale:
Polypropylen
Polypropylen, PTFE
nr. pr. sag:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 48
Pakke med 72
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsfinish Liner materiale Materiale nr. pr. sag Pakningsstørrelse
11794219 22-400 Polyethylenskum Polypropylen 144 Cs. Pakke med 144
11784219 20-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 144 Cs. Pakke med 144
11714229 28-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 144 Cs. Pakke med 144
11708819 63-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 48 Cs. Pakke med 48
11798809 53-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 72 Cs. Pakke med 72
11704229 24-400 PTFE/polyethylen Polypropylen, PTFE 144 Cs. Pakke med 144
11778809 43-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 72 Cs. Pakke med 72
11788809 45-400 Polyethylenskum Polypropylen 72 Cs. Pakke med 72
11724229 33-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 144 Cs. Pakke med 144
11734229 48-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 72 Cs. Pakke med 72
11744229 58-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 72 Cs. Pakke med 72
11768809 38-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 72 Cs. Pakke med 72
10113052 89-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 48 Cs. Pakke med 48
11754229 70-400 PTFE/polyethylen Polypropylen 48 Cs. Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11794219 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 239231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 DKK
    585.44 DKK / Pakke med 144
    Spare 119.56 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
WHEATON™ Hvide polypropylenkapsler med PTFE-belagte skummende polyethylenforinger forsegler glasflasker og ampuglas sikkert. Den PTFE-belagte skummende PE-foring modstår kemikalier og komprimeres for en pålidelig forsegling, ideel til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser.
Fremragende til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
  • PTFE-belagt skummet polyethylenforing giver kemisk resistens mod kemikalier med høj renhed, stærke syrer og opløsningsmidler
  • Polyethylenskum giver kompressibilitet og pålidelige forseglingsegenskaber
  • Egnet til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
  • Kompatibel med glasflasker og hætteglas
  • Hvid polypropylen skruehættekonstruktion
  • Fås i flere GPI-kapsle-finishstørrelser for at passe til en række flaske- og flaskehals-finish
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 144 Cs.
Sterilitet Ikke-steril
Liner materiale Polyethylenskum
Halsfinish 22-400
Til brug med (udstyr) Glasflaske eller hætteglas
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001
Engangs Genanvendelig
Produkttype Skruelåg