Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med PTFE-beklædte skumpolyethylenforinger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Liner materiale:
PTFE/polyethylen
Polyethylenskum
Materiale:
Polypropylen
Polypropylen, PTFE
nr. pr. sag:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 48
Pakke med 72
Beskrivelse
Fremragende til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
- PTFE-beklædt opskummet polyethylenforing giver kemisk resistens
- Polyethylenskum giver sammentrykkelighed og tætningsegenskaber
- God til kemikalier med høj renhed, stærke syrer og opløsningsmidler
- Til brug med glasflasker eller hætteglas
- Polypropylen
- Skruelåg
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 144 Cs. |
| Liner materiale | PTFE/polyethylen |
| Halsfinish | 28-400 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Glasflaske eller hætteglas |