Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med PTFE-beklædte skumpolyethylenforinger
Artikelnummer. 11704229 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Liner materiale:
PTFE/polyethylen
Polyethylenskum
Materiale:
Polypropylen
Polypropylen, PTFE
nr. pr. sag:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11704229
Brand: DWK Life Sciences 239233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
  • PTFE-beklædt opskummet polyethylenforing giver kemisk resistens
  • Polyethylenskum giver sammentrykkelighed og tætningsegenskaber
  • God til kemikalier med høj renhed, stærke syrer og opløsningsmidler
  • Til brug med glasflasker eller hætteglas
  • Polypropylen
  • Skruelåg
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen, PTFE
nr. pr. sag 144 Cs.
Liner materiale PTFE/polyethylen
Halsfinish 24-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) Glasflaske eller hætteglas