Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med polyvinylforinger
Artikelnummer. p-3207818 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
nr. pr. sag:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10296624
Brand: DWK Life Sciences 239220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
God til milde syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier og vandige produkter
  • Hvid polypropylen skruelåg giver en klar overflade til at skrive på hætten
  • Polyvinylforing giver en fremragende fugtbarriere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 48 Cs.
Halsfinish 70-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Produkttype Polypropylen hætte
Til brug med (udstyr) Rund flaske
Lukke liner Polyvinyl