Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med polyvinylforinger
Artikelnummer. 11798829 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Halsfinish:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
nr. pr. sag:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 48
Pakke med 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsfinish nr. pr. sag Pakningsstørrelse
11798829 58-400 72 Cs. Pakke med 72
10296624 70-400 48 Cs. Pakke med 48
11778829 48-400 72 Cs. Pakke med 72
11718829 24-400 144 Cs. Pakke med 144
11748829 38-400 72 Cs. Pakke med 72
11708829 22-400 144 Cs. Pakke med 144
10546653 89-400 48 Cs. Pakke med 48
11758829 43-400 72 Cs. Pakke med 72
11728829 28-400 144 Cs. Pakke med 144
11788829 53-400 72 Cs. Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11798829 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 239218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00 DKK
    314.76 DKK / Pakke med 72
    Spare 62.24 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
WHEATON™ Hvide polypropylenkapsler med polyvinylforinger er kompatible med milde syrer, alkalier, opløsningsmidler, alkoholer, olier og vandige produkter. Den hvide polypropylendæksel giver en klar overflade til mærkning, mens polyvinylforingen giver en fremragende fugtbarriere.
  • Hvid polypropylen skruehætte giver en klar overflade til skrivning eller mærkning
  • Polyvinylforing giver en fremragende fugtbarriere
  • Kompatibel med milde syrer, alkalier, opløsningsmidler, alkoholer, olier og vandige produkter
  • 400-finish gevind for sikker, pålidelig lukning
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 72 Cs.
Sterilitet Ikke-steril
Halsfinish 58-400
Til brug med (udstyr) Rund flaske
Lukke liner Polyvinyl
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001
Engangs Genanvendelig
Produkttype Polypropylen hætte