Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med polyvinylforinger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
nr. pr. sag:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 48
Pakke med 72
Beskrivelse
- Hvid polypropylen skruelåg giver en klar overflade til at skrive på hætten
- Polyvinylforing giver en fremragende fugtbarriere
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 48 Cs. |
| Halsfinish | 70-400 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Produkttype | Polypropylen hætte |
| Til brug med (udstyr) | Rund flaske |
| Lukke liner | Polyvinyl |