Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med opskummede polyvinylforinger
Artikelnummer. 11798899 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Materiale:
Glas
Polypropylen
nr. pr. sag:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11798899
Brand: DWK Life Sciences 239286
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opskummet polyethylenforing giver kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
  • Liner giver tæt forsegling
  • Foringsmateriale: Skum, polyethylen
  • Polypropylen
  • Skruelåg
  • Hvid
Brug disse hætter med glasflasker eller hætteglas
Ordreinfo
Hver pakke indeholder 72
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 72 Cs.
Halsfinish 43-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Glasflaske eller hætteglas
Lukke liner Polyethylenskum