Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hvide polypropylenhætter med skum/LDPE-foringer
Artikelnummer. 10210332 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Liner materiale:
Polyethylenskum
Skum/LDPE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10210332
Brand: DWK Life Sciences 242220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til generel opbevaring og emballering
  • Foret med skumpolyethylen
  • Fremragende barriere mod vandige opløsninger
  • Gentag forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 200 Cs.
Liner materiale Polyethylenskum
Halsfinish 24-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Glasflaske eller hætteglas