Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Vial File™ Opbevaringssystem med plastikdråbeflasker
Artikelnummer. 11769685 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale:
LDPE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11769685 LDPE Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 11769685 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    788.70 DKK
    658.14 DKK / Pakke med 40
    Spare 130.56 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Indeholder 40 3mL LDPE (Low-Density Polyethylene) flasker
Samlet med dråbespids og hætte fastgjort til flasken
  • Gennemsnitlig dråbestørrelse er 44
  • Højde: 49 mm (1,93 tommer)
  • Diameter: 14 mm (0,55 tommer)
  • Kapacitet: 3 ml (0,1 oz.)
  • Trådfinish: 8-425
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Farve Natural
Materiale LDPE
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Narrow
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 0.1 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Dispensing Bottle