Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Vial File™ med skruelåg: Amber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,5 ml
4 ml
Lukketype:
Skruelåg
Skruelåg (åben top)
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 60
Beskrivelse
Ravfarvede prøvehætteglas med en række forskellige skruelågmuligheder
De Vial File giver en kompakt, let tilgængelig måde at opbevare prøver på. Hætteglassene opbevares i individuelle skillevægge i en klar polystyrenkasse. Skumindsatser giver ekstra beskyttelse til hætteglassene.
- Alfanumerisk indekseringskort giver mulighed for identifikation af hvert prøveglas
- Hætteglas er fremstillet af borosilikatglas, som giver overlegen kemisk resistens
- Kat. nr. 02-912-591 og -597 har sort phenolskruelåg med åben top for nem adgang med en sprøjte
- Det teflonbelagte silikoneforede skruelåg er ideel til lavtemperaturapplikationer; giver fremragende kemisk barriere
- Hætteglas og hætter kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1,5 ml |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til opbevaring og transport af hætteglas |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0.405 dr. |
| Produktlinje | Wheaton |
| Volumen (metrisk) i alt | 1.5 mL |
| Vis mere |