Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med solid-top skruelåg, klar
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0.3 mL
1 mL
2 mL
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10 mL
Højde (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Uddannet:
Ja
Nej
Lukkestørrelse:
13-425
15-415
20-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
Indeholder
14B gummibeklædt sort phenol skruelåg beklædt med PTFE
Klare hætteglas er fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
Materiale (liner) | PTFE/14B gummi |
Farve | Klar |
Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
Materiale | Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) |
Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
Til brug med (applikation) | Ideel til reaktioner i lille skala, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse |
Uddannet | Nej |
Stil | Konisk V |
Trådstil | Skrue |
Volumen (engelsk) | 0.1 dr. |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med solid-top skruelåg, klar >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion