Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med solid-top skruelåg, klar
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0,3 ml
0.3 mL
1 ml
2 ml
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10 mL
Højde (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Uddannet:
Ja
Nej
Lukkestørrelse:
13-425
15-415
20-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
Indeholder
14B gummibeklædt sort phenol skruelåg beklædt med PTFE
Klare hætteglas er fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/14B gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) |
| Volumen (metrisk) | 2.0 mL |
| Til brug med (applikation) | Ideel til reaktioner i lille skala, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse |
| Uddannet | Ja |
| Stil | Konisk V |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0.5 dr. |
| Vis mere |